Merck
BDPH9BCDC4FA
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-(1-aminopropan-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Sinonimo/i:
tert-butyl 4-(2-amino-1-methylethyl)-1-piperazinecarboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H25O2N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.35
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDC4FA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C12H25N3O2/c1-10(9-13)14-5-7-15(8-6-14)11(16)17-12(2,3)4/h10H,5-9,13H2,1-4H3
Inchi Key
BYCHAILZTCZXAW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)