Merck
BDPH9BCDCADA
Bide Pharmatech
3,4-Dimethyl-1-phenylpyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one
Sinonimo/i:
3,4-dimethyl-1-phenylpyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H12O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.26
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDCADA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C14H12N2O2/c1-9-8-12(17)18-14-13(9)10(2)15-16(14)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3
Inchi Key
BCRIECZRUAGVHD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)