Merck
BDPH9BCDCC73
Bide Pharmatech
3-(4-Iodophenyl)propanoic acid
Sinonimo/i:
3-(4-iodophenyl)propanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H9O2I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.07
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDCC73 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H9IO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
Inchi Key
SJMRZGIIQIWIFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(4-Iodophenyl)propanoic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)