Merck
BDPH9BCDCDF3
Bide Pharmatech
1-(Chloromethyl)-4-ethynylbenzene
Sinonimo/i:
1-(chloromethyl)-4-ethynylbenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H7Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.61
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H7Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-6H,7H2
Inchi Key
MBIGNFNSALGEMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Chloromethyl)-4-ethynylbenzene
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)