Merck
BDPH9BCDD0F7
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-(cyclopropylmethoxy)pyrazine
Sinonimo/i:
2-bromo-5-(cyclopropylmethoxy)pyrazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O1N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.08
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c9-7-3-11-8(4-10-7)12-5-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,5H2
Inchi Key
DRQQPNNWAXZONT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)