Merck
BDPH9BCDDEE5
Bide Pharmatech
2-Methyl-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
Sinonimo/i:
4-hydroxy-2-methyl-1(2H)-phthalazinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H8O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDDEE5 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-11-9(13)7-5-3-2-4-6(7)8(12)10-11/h2-5H,1H3,(H,10,12)
Inchi Key
RDVYNYHUUGFVQN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)