Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C6H7N3O/c10-3-5-6(4-1-2-4)8-9-7-5/h3-4H,1-2H2,(H,7,8,9)
Inchi Key
ZVGKPWQHQQAZGT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole-5-carbaldehyde
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?