Merck
BDPH9BCDEF83
Bide Pharmatech
4-((1H-Benzo[d]imidazol-1-yl)methyl)aniline
Sinonimo/i:
4-(1H-benzimidazol-1-ylmethyl)phenylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H13N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.28
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H13N3/c15-12-7-5-11(6-8-12)9-17-10-16-13-3-1-2-4-14(13)17/h1-8,10H,9,15H2
Inchi Key
NONUWTMEUPNZCI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)