Merck
BDPH9BCDF06E
Bide Pharmatech
2-Fluorobutan-1-amine hydrochloride
Sinonimo/i:
2-fluoro-1-butanamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H11N1Cl1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.59
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDF06E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C4H10FN.ClH/c1-2-4(5)3-6;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
Inchi Key
GCFJSNTVZBKQCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)