Merck
BDPH9BCDF27A
Bide Pharmatech
5-(tert-Butyl)-N1,N3-bis(4-(tert-butyl)phenyl)benzene-1,3-diamine
Sinonimo/i:
5-(tert-butyl)-N1,N3-bis(4-(tert-butyl)phenyl)benzene-1,3-diamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C30H40N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.66
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C30H40N2/c1-28(2,3)21-10-14-24(15-11-21)31-26-18-23(30(7,8)9)19-27(20-26)32-25-16-12-22(13-17-25)29(4,5)6/h10-20,31-32H,1-9H3
Inchi Key
NERZBYNNKJQGIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)