Merck
BDPH9BCDF2F2
Bide Pharmatech
7-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Sinonimo/i:
7-hydroxy-8-quinolinecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H7O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.17
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDF2F2 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-7-4-3-6-2-1-5-11-9(6)8(7)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14)
Inchi Key
RQCGQULJYVNAQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)