Merck
BDPH9BCDF3EA
Bide Pharmatech
3-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Sinonimo/i:
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H11O2F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.19
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7(10(12)13)6-8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
KPWBMCKJLTZFFT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or white to yellow liquid or solid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)