Merck
BDPH9BCDF4C2
Bide Pharmatech
5,8-Quinolinequinone
Sinonimo/i:
5,8-quinolinedione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H5O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.14
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDF4C2 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H5NO2/c11-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-10-9/h1-5H
Inchi Key
NVJSPQCVDHGYRE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5,8-Quinolinequinone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)