Merck
BDPH9BCDFA3A
Bide Pharmatech
Ethyl 3-(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)phenyl)-3-oxopropanoate
Sinonimo/i:
ethyl 3-{4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]phenyl}-3-oxopropanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C16H21O5N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.35
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFA3A non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C16H21NO5/c1-5-21-14(19)10-13(18)11-6-8-12(9-7-11)17-15(20)22-16(2,3)4/h6-9H,5,10H2,1-4H3,(H,17,20)
Inchi Key
GRNQQSYBDFHTSO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)