Merck
BDPH9BCDFD0E
Bide Pharmatech
5-(4-(Di-p-tolylamino)phenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Sinonimo/i:
5-(4-(di-p-tolylamino)phenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C25H21O1N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.51
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C25H21NOS/c1-18-3-9-21(10-4-18)26(22-11-5-19(2)6-12-22)23-13-7-20(8-14-23)25-16-15-24(17-27)28-25/h3-17H,1-2H3
Inchi Key
MUQFSLMELVMDSR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)