Merck
BDPH9BCE0E4E
Bide Pharmatech
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Sinonimo/i:
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5O2N2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.11
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCE0E4E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O2/c1-13-5-10-3(6(7,8)9)2-4(12)11-5/h2H,1H3,(H,10,11,12)
Inchi Key
ILOOCRYHYUMTKL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)