Merck
BDPH9C01EC7D
Bide Pharmatech
PSMA-ALB-56
Sinonimo/i:
(3S,10S,14S)-1,4,12-trihydroxy-1-(4-((((S)-1-hydroxy-2-((1-hydroxy-2-(4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl)ethylidene)amino)-6-((1-hydroxy-4-(p-tolyl)butylidene)amino)hexylidene)amino)methyl)cyclohexyl)-3-(naphthalen-2-ylmethyl)-2,5,11,13-tetraazahexadeca-1,4,11-triene-10,14,16-tricarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C66H95N11O18/c1-44-15-17-45(18-16-44)9-8-14-55(78)67-27-6-4-12-51(70-56(79)40-74-29-31-75(41-58(82)83)33-35-77(43-60(86)87)36-34-76(32-30-74)42-59(84)85)62(89)69-39-46-19-23-49(24-20-46)61(88)71-54(38-47-21-22-48-10-2-3-11-50(48)37-47)63(90)68-28-7-5-13-52(64(91)92)72-66(95)73-53(65(93)94)25-26-57(80)81/h2-3,10-11,15-18,21-22,37,46,49,51-54H,4-9,12-14,19-20,23-36,38-43H2,1H3,(H,67,78)(H,68,90)(H,69,89)(H,70,79)(H,71,88)(H,80,81)(H,82,83)(H,84,85)(H,86,87)(H,91,92)(H,93,94)(H2,72,73,95)/t46-,49-,51-,52-,53-,54-/m0/s1
Inchi Key
QIWYPMRCMDYQBF-HNLNAKQBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PSMA-ALB-56
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)