Merck
BDPH9C01F6A0
Bide Pharmatech
(R)-1-(3-(Difluoromethyl)-2-fluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Sinonimo/i:
(R)-1-(3-(difluoromethyl)-2-fluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11N1Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.64
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-5(13)6-3-2-4-7(8(6)10)9(11)12;/h2-5,9H,13H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
Inchi Key
LMVWLMYIWIMIAX-NUBCRITNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)