Merck
BDPH9C021A22
Bide Pharmatech
(S)-1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Sinonimo/i:
(1S)-1-(4-chlorophenyl)-1-propanamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H13N1Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.11
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021A22 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H12ClN.ClH/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,9H,2,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Inchi Key
GGFMDYMEAQPNPZ-FVGYRXGTSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)