Merck
BDPH9C021A61
Bide Pharmatech
(S)-2-Amino-2-(2-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Sinonimo/i:
(2S)-2-amino-2-(2-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H11O1N1Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.54
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021A61 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H10BrNO.ClH/c9-7-4-2-1-3-6(7)8(10)5-11;/h1-4,8,11H,5,10H2;1H/t8-;/m1./s1
Inchi Key
FHWGMOICMCKSHB-DDWIOCJRSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)