Merck
BDPH9C021C10
Bide Pharmatech
(S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid
Sinonimo/i:
(3S)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-methylpentanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H21O4N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021C10 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(6-9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Inchi Key
LUXMZCJCTUATDM-QMMMGPOBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder Colour: white to pale-yellow
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)