Merck
BDPH9C021E04
Bide Pharmatech
(Iminomethyl)-L-glutamic acid
Sinonimo/i:
(2S)-2-[(iminomethyl)amino]pentanedioic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H10O4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.16
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021E04 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H10N2O4/c7-3-8-4(6(11)12)1-2-5(9)10/h3-4H,1-2H2,(H2,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Inchi Key
NRXIKWMTVXPVEF-BYPYZUCNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Iminomethyl)-L-glutamic acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)