Merck
BDPH9C021E76
Bide Pharmatech
(1R,2R,4S)-2-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,6-diphenylbicyclo[2.2.0]hexane-1,2,4,5-tetraol
Sinonimo/i:
(1R,2R,4S)-2-((R)-1,2-dihydroxyethyl)-3,6-diphenylbicyclo[2.2.0]hexane-1,2,4,5-tetraol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H22O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.39
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021E76 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C20H22O6/c21-11-14(22)18(24)16(13-9-5-2-6-10-13)19(25)17(23)15(20(18,19)26)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-17,21-26H,11H2/t14-,15?,16?,17?,18+,19+,20+/m1/s1
Inchi Key
NFVLDMQCAATONL-GRHMMIEISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)