Merck
BDPH9C021E92
Bide Pharmatech
(1S,3R)-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentanecarboxylic acid
Sinonimo/i:
(1S,3R)-3-(methoxycarbonyl)cyclopentanecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021E92 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H12O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(4-6)7(9)10/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,9,10)/t5-,6+/m0/s1
Inchi Key
FVUHGTQDOMGZOT-NTSWFWBYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)