Merck
BDPH9C022AA5
Bide Pharmatech
MEthyl (2s)-2-amino-3-(furan-2-yl)propanoate
Sinonimo/i:
methyl (2S)-2-amino-3-(2-furyl)propanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H11O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.18
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-11-8(10)7(9)5-6-3-2-4-12-6/h2-4,7H,5,9H2,1H3/t7-/m0/s1
Inchi Key
RGZJZYPBZXARCU-ZETCQYMHSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Sticky Liquid to Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)