Merck
BDPH9C0238CC
Bide Pharmatech
Boc-Oxyma
Sinonimo/i:
ethyl (E)-2-(((tert-butoxycarbonyl)oxy)imino)-2-cyanoacetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H14O5N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.23
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H14N2O5/c1-5-15-8(13)7(6-11)12-17-9(14)16-10(2,3)4/h5H2,1-4H3/b12-7+
Inchi Key
GTIPXWMOYWXFBG-KPKJPENVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-yellow solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Oxyma
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Flame
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)