Merck
BL3H160BCD2C
BLD Pharmatech
O-Acetyl-N-(tert-butyl)hydroxylamine hydrochloride
Sinonimo/i:
2-[(acetyloxy)amino]-2-methylpropane hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H14O2N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.64
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-5(8)9-7-6(2,3)4;/h7H,1-4H3;1H
Inchi Key
CWIOQGVXNNMFJC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Almost white powder to crystal
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)