Merck
BL3H1F1CA02F
BLD Pharmatech
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
Sinonimo/i:
3,5-dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H4O2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.01
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Inchi Key
FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow - Pale yellow green - Yellow
Melting Point
95-97C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)