Merck
BL3H1F1CD7BC
BLD Pharmatech
2-(Carboxymethyl)-5-nitrobenzoic acid
Sinonimo/i:
2-(carboxymethyl)-5-nitrobenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H7O6N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.16
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H7NO6/c11-8(12)3-5-1-2-6(10(15)16)4-7(5)9(13)14/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)(H,13,14)
Inchi Key
QHIFWNXJOHQQTH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to dark yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)