Merck
BL3H97A48EEE
BLD Pharmatech
1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Sinonimo/i:
1-chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H3Cl1F1I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.45
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H3ClFI/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
Inchi Key
RAHHKUWCBDUSPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)