Merck
BL3H97B9EC2D
BLD Pharmatech
Pyrimidine-2-carbothioamide
Sinonimo/i:
2-pyrimidinecarbothioamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H5N3S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.18
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H5N3S/c6-4(9)5-7-2-1-3-8-5/h1-3H,(H2,6,9)
Inchi Key
QAUHVPUYFSGVME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)