Merck
BL3H9AE4F2D2
BLD Pharmatech
5-((Benzylamino)methyl)-2-((4-ethylbenzyl)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Sinonimo/i:
5-[(benzylamino)methyl]-2-[(4-ethylbenzyl)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C22H24N6O/c1-2-16-8-10-18(11-9-16)14-24-21-26-22-25-19(12-20(29)28(22)27-21)15-23-13-17-6-4-3-5-7-17/h3-12,23H,2,13-15H2,1H3,(H2,24,25,26,27)
Inchi Key
PAWBAUIXKSTNNX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)