Vai a
C-141
Cannabigerolo
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
CBG
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 378.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.48
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-659-6
MDL number:
eCl@ss:
25140904
CHF 378.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC1=CC(O)=C(C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C(O)=C1
InChI
1S/C21H32O2/c1-5-6-7-11-18-14-20(22)19(21(23)15-18)13-12-17(4)10-8-9-16(2)3/h9,12,14-15,22-23H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b17-12+
InChI key
QXACEHWTBCFNSA-SFQUDFHCSA-N
General description
Questa soluzione di spiking certificata (Certified Spiking Solution® è idonea ai metodi di analisi per il cannabigerolo tramite HPLC, GC/MS o LC-MS/MS per applicazioni in analisi forensi, tossicologia clinica, ricerca di sostanze psicoattive nelle urine e analisi della potenza o del profilo delle impurezze della cannabis. I materiali di riferimento certificati (CRM) Cerilliant in soluzione appartenenti alla classe dei cannabinoidi sono forniti sotto forma di pratica soluzione quantitativa, esente DEA negli USA e con numeri TK per i clienti canadesi.
Il cannabigerolo è un fitocannabinoide non psicotropo che appartiene al gruppo dei composti terpenofenolici C21.
Application
Questa soluzione di spiking certificata (Certified Spiking Solution®) è idonea all′analisi del cannabigerolo tramite tecniche HPLC, GC/MS o LC-MS/MS per applicazioni in analisi forensi, tossicologia clinica, ricerca di sostanze psicoattive nelle urine e analisi della potenza o del profilo delle impurezze della cannabis. Il materiale di riferimento certificato (CRM) in soluzione può essere utilizzato anche per i seguenti scopi:
  • Quantificazione dei cannabinoidi in campioni di pianta della cannabis mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) con rivelatore a serie di diodi (DAD)
  • Sviluppo e validazione di un metodo HPLC per l′identificazione e la determinazione di 11 cannabinoidi in differenti varietà di pianta della cannabis
  • Determinazione di 8 cannabinoidi in campioni di canapa per uso ricreativo o di origine forense mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni a fase inversa (RP-HPLC) abbinata a un rivelatore UV
  • Estrazione di nove cannabinoidi da campioni di cibo e di bevande contenenti semi, olio o farina di canapa come ingredienti sottoposti poi ad analisi mediante cromatografia liquida-ionizzazione elettrospray-QTrap-spettrometria di massa tandem LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS
  • Determinazione mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni con rivelatore UV dei principali cannabinoidi in 13 campioni di olio di semi di canapa presenti in commercio
  • Analisi simultanea di cinque dei principali cannabinoidi e dei loro metaboliti in campioni di urina e di plasma umani mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni combinata con spettrometria di massa tandem (HPLC-MS/MS)
Features and Benefits
  • Caratterizzato in modo esauriente da strutture accreditate ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Accompagnato da un certificato di analisi (CoA) completo che riporta i dati sulla stabilità, l′omogeneità, l′accuratezza della concentrazione, le incertezze di misura e la tracciabilità
  • Sottoposto a rigorose analisi mediante studi di stabilità in tempo reale per garantire accuratezza e determinare la vita di scaffale
  • Preparato gravimetricamente utilizzando bilance di precisione qualificate per un′incertezza di misura minima
  • Sigillato alla fiamma in fiale sotto atmosfera inerte di argon per una vita di scaffale di lungo termine
  • Proposto in un formato pratico, esente DEA, per migliorare l′efficienza del laboratorio
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C141STA9H93ED70FCPHL85956
Cannabigerolo 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
C141
Cannabigerolo
Cannabigerolo 1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
C141S
Cannabigerolo
Cannabigerol phyproof® Reference Substance
Supelco
PHL85956
Cannabigerol
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
-
description
phyproof® Reference Substance
application(s)
cannabis testing
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
-
application(s)
cannabis testing
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
single component solution
format
single component solution
format
-
format
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
grade
primary reference standard
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)