Merck
COMH93D67E2A
Combi-Blocks, Inc.
Ospemifene
Sinonimo/i:
2-{4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy}ethanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C24H23O2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.9
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C24H23ClO2/c25-16-15-23(19-7-3-1-4-8-19)24(20-9-5-2-6-10-20)21-11-13-22(14-12-21)27-18-17-26/h1-14,26H,15-18H2/b24-23-
Inchi Key
LUMKNAVTFCDUIE-VHXPQNKSSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ospemifene
hstatements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)