Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
eCl@ss:
32070102
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidescription
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
product line
Assurance GDS®
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79129
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
room temp
Application
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Other Notes
One PPMX Riser
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?