Kit di screening dei patogeni, strumenti e materiali monouso
I test sui patogeni sono una componente fondamentale e un fattore di successo critico nei programmi di sicurezza alimentare e di controllo dei processi. Nei settori sensibili che coinvolgono la produzione di alimenti e bevande, lo screening degli agenti patogeni è una parte importante per garantire la sicurezza dei consumatori. I progressi della tecnologia offrono diversi approcci per individuare rapidamente gli agenti patogeni in qualsiasi campione. Approfittate della nostra ampia gamma di prodotti per l'analisi degli agenti patogeni che soddisfano le vostre esigenze.
Prodotti
MetodoPCR (Polymerase Chain Reaction) per il rilevamento dei patogeni
La differenziazione dei patogeni in base alla loro firma unica di DNA o RNA utilizzando metodi diagnostici che prevedono l'amplificazione del DNA, come la reazione a catena della polimerasi (PCR), aiuta a superare problemi come i risultati falsi positivi, la coltura dei microrganismi, ecc. Le tecniche di PCR offrono una rilevazione sensibile, rapida e accurata dei microbi.
Il Il sistema GDS di Assurance® è un collaudato metodo di screening con PCR molecolare che comprende tre semplici fasi: arricchimento del campione, preparazione del campione utilizzando il PickPen™ Immunomagnetic Separation (IMS) e analisi della PCR con l'Assurance® GDS Rotor-Gene® Q.Progettato per una flessibilità ottimale, varie parti della preparazione dei campioni Assurance® GDS possono ora essere automatizzate con Assurance® GDS PipetMax, consentendo ai laboratori di impianti di personalizzare i test per adattarli meglio alle loro mutevoli esigenze. I risultati sono disponibili il giorno stesso o il giorno successivo, invece di seguire una conferma culturale completa di più giorni, risparmiando tempo prezioso per i prodotti deperibili. Il sistema è stato convalidato da diverse parti terze, tra cui AOAC, AFNOR, MicroVal e Health Canada.
Enzyme-linked Immunosorbent Assay (metodo ELISA) per il rilevamento dei patogeni
Il metodo ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) è uno dei metodi immunologici più comunemente utilizzati per il rilevamento dei patogeni di origine alimentare. I nostri TRANSIA® AG (Enzyme ImmunoAssay) e TRANSIA® PLATE incorporano una comprovata tecnologia di dosaggio anticorpo-antigene "sandwich" per la rilevazione di agenti patogeni di origine alimentare in campioni sia di prodotto che ambientali. Offriamo un sistema accurato e affidabile con un'elevata efficienza di produzione. Le ampie convalide AOAC e ISO e i controlli positivi e negativi integrati garantiscono agli utenti la necessaria fiducia nei risultati. L'efficiente formato a 96 pozzetti e l'automazione disponibile rendono TRANSIA® AG / TRANSIA® PLATE una soluzione ideale per i test ad alto volume.
Gemini® è il nostro processore per micropiastre completamente automatizzato, compatibile con tutti i test immunoenzimatici e pre-programmato per i nostri test TRANSIA® PLATE. Offre una maggiore capacità rispetto ad altri sistemi per test ad alta produttività.
Test a flusso laterale
I test a flusso laterale sono immunodosaggi che consentono di rilevare i patogeni alimentari con la massima praticità. Coprendo i principali patogeni, i test fungono da mini-laboratorio e includono una reazione di controllo incorporata per ottimizzare i test sui patogeni. I nostri test VIP® Gold (Visual Immuno Precipitate) a flusso laterale visivo in un solo passaggio sono progettati per essere utilizzati con i nostri terreni di arricchimento, come mEHEC, per l'individuazione di patogeni alimentari e ambientali.
Esplora i nostri Singlepath® test di immunodosaggio visivo a flusso laterale a fase singola che possono essere utilizzati in combinazione con i nostri terreni di arricchimento GranuCult® per garantire prestazioni ottimali nella rilevazione di Salmonella, E. coli O157, Listeria monocytogenes e Campylobacter.
Offriamo anche 1-2 Test® per la Salmonella, che è il primo test monouso basato su anticorpi ampiamente accettato per la rilevazione della Salmonella in campioni alimentari e ambientali. Unisce scienza proprietaria e applicazione pratica, con prestazioni comprovate e facilità d'uso, fornendo risultati accurati, affidabili e convalidati.
Materiali di arricchimento on-demand
I terreni di coltura per la fase di arricchimento nel processo di rilevamento dei patogeni sono ora accessibili on-demand, con la semplice pressione di un pulsante. Il nuovo sistema ReadyStream® prepara e distribuisce fino a 100 litri di terreni di coltura preriscaldati quando e dove necessario. In una fase iniziale di 20 minuti per ogni sacca di terreno, il terreno di coltura disidratato e irradiato con raggi gamma contenuto viene reidratato aggiungendo acqua filtrata sterile. In questo modo si crea una scorta di terreno di coltura concentrata 10 volte, la cui quantità può essere ulteriormente diluita sul posto per ottenere un volume 10 volte superiore per la dispensazione immediata.
Risorse correlate
- Food & Beverage Safety Brochure: Microbial QC Solutions
Discover efficient workflows and reliable testing solutions designed to enhance quality control in the food and beverage industry.
- Application Note: Assurance® GDS Manual PickPen® vs. PipetMax® for Challenging Food and Environmental Samples
Study to demonstrate sample preparation equivalence of manual PickPen® and automated PPMX methods in challenging food matrices.
- Flyer: Key Advantages of Assurance® GDS
Key advantages of the Assurance® GDS genetic detection system for rapid food pathogen testing.
- Brochure: TRANSIA® AG - TRANSIA® PLATE
TRANSIA® PLATE for ELISA method for pathogen detection.
- Brochure: Assurance® GDS System
Enhance your pathogen testing sensitivity and reliability with the Assurance® GDS system.
- Brochure: VIP® Gold Test Devices
Lateral Flow Tests for Listeria, EHEC and Salmonella. Reduce your pathogen testing costs.