Vai a
PG9H9BC7B16D
PrecisePEG
Fmoc-Gly-Gly-L-Phe-N-[(carboxymethoxy)methyl]Glycinamide
Sinonimo/i:
(S)-11-benzyl-1-(9H-fluoren-9-yl)-3,6,9,12,15-pentaoxo-2,18-dioxa-4,7,10,13,16-pentaazaicosan-20-oic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C33H35O9N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
645.67
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C33H35N5O9/c39-28(16-36-33(45)47-18-26-24-12-6-4-10-22(24)23-11-5-7-13-25(23)26)34-17-30(41)38-27(14-21-8-2-1-3-9-21)32(44)35-15-29(40)37-20-46-19-31(42)43/h1-13,26-27H,14-20H2,(H,34,39)(H,35,44)(H,36,45)(H,37,40)(H,38,41)(H,42,43)/t27-/m0/s1
Inchi Key
JOZGCSZISBFCOO-MHZLTWQESA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)