Merck
PG9H9BC7B20F
PrecisePEG
Amido Mal-PEG4-NHS Ester
Sinonimo/i:
3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-N-{15-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-15-oxo-3,6,9,12-tetraoxapentadec-1-yl}propanamide
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C22H31O11N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
513.5
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C22H31N3O11/c26-17(5-8-24-18(27)1-2-19(24)28)23-7-10-33-12-14-35-16-15-34-13-11-32-9-6-22(31)36-25-20(29)3-4-21(25)30/h1-2H,3-16H2,(H,23,26)
Inchi Key
XSRYGQJQNPJNKZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
90%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Oil
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)