Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H22NO5PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.36
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2395109
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(c(C)c1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C13H22NO5PS/c1-6-18-20(15,14-10(2)3)19-12-7-8-13(11(4)9-12)21(5,16)17/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15)
InChI key
LVNYJXIBJFXIRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
>176.0 °F
Punto di infiammabilità (°C)
> 80 °C
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?