Merck
03992
Amiprofos methyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
O-Methyl O-(2-nitro-p-tolyl) N-isopropylphosphoramidothionate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17N2O4PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
252-829-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2000833
eCl@ss:
32160702
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
grade
analytical standard, reference material
product line
PESTANAL®
assay
≥98% (GC)
form
powder or crystals
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
~65 °C
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=S)(NC(C)C)Oc1ccc(C)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H17N2O4PS/c1-8(2)12-18(19,16-4)17-11-6-5-9(3)7-10(11)13(14)15/h5-8H,1-4H3,(H,12,19)
InChI key
VHEWQRWLIDWRMR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Herbicide that prevents microtubule polymerization in plant cells, but not animal cells. Crop plants resistant to amiprofos-methyl and several other herbicides have been developed by insertion of a xenobiotic-detoxifying human gene CYP2B6.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amiprofos methyl
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)