Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2C=NOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
EC Number:
204-820-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1560146
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
98%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
bp
135 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
SMILES string
C\C(C)=N/O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
InChI key
PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone oxime
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Organi bersaglio
Blood, Central nervous system
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Punto di infiammabilità (°F)
No data available
Punto di infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?