
pep2-AVKI acetate

Sinonimo/i:
(2S,5S,8S,11S,14S)-14-((2S,8S,11S,14S,17S)-17-amino-14-(2-amino-2-oxoethyl)-2-((S)-sec-butyl)-8-(4-hydroxybenzyl)-18-(4-hydroxyphenyl)-11-isopropyl-4,7,10,13,16-pentaoxo-3,6,9,12,15-pentaazaoctadecanamido)-5-(4-aminobutyl)-2-((S)-sec-butyl)-8-isopropyl-11-methyl-4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazaheptadecanedioic acid--acetic acid (1/1)
Formula condensata:
C62H97O19N13
Peso molecolare:
1328.53
Products
Marchio
Forma fisica
Showing 1-1 of 1
Confronta
Numero di prodotto
Descrizione
Determinazione del prezzo