Passa al contenuto
Prodotti
Carrello
0
CH
IT
Prodotti
Prodotti
Applicazioni
Servizi
Risorse
Supporto
Login / Registrati
Ricerca di ordini
Ordine rapido
Carrello
0
Indietro
Nitric-
14
N acid solution
Formula condensata:
H
14
NO
3
Peso molecolare:
63.01
Products
Categoria del prodotto
inorganic acids
stable isotopes
Marchio
Sigma-Aldrich
Filtra i prodotti
Showing 1-1 of 1
Confronta
Numero di prodotto
Descrizione
Determinazione del prezzo
608769
Nitric-
14
N acid solution,
~10 N in H
2
O, 99.99 atom %
14
N
Espandi
Visualizza i prezzi
An unknown error has occured.