Merck
HomeSupportCalcolatrici e appCalcolatore del buffer
Calcolatore del buffer
Informazioni sui tamponi biologici
I tamponi vengono utilizzati in molti tipi di studi scientifici per mantenere o controllare l’acidità di una soluzione entro un intervallo fisiologico desiderato, o anche per innescare una reazione specifica. Il pH delle sostanze influisce sia sulla velocità e sull’efficienza delle reazioni chimiche, sia sul recupero e sulla purezza dei prodotti. Pertanto, i tamponi contribuiscono in modo significativo alle variazioni dei risultati e, in ultima analisi, al successo o al fallimento degli studi. Pertanto, comprendere i tamponi e calcolarli senza errori è essenziale per ridurre la variabilità e le interazioni indesiderate, garantendo così una ricerca affidabile.
Trova il tuo equilibrio di pH con i nostri sistemi tampone biologici.
Come utilizzare il calcolatore per la preparazione dei tamponi
Questo calcolatore di tamponi offre uno strumento di facile utilizzo per calcolare la molarità dei tamponi e preparare soluzioni tampone utilizzando il peso formulistico del reagente, il volume desiderato (L, mL o µL) e la concentrazione (M, mM o nM).
Per calcolare la quantità di tampone necessaria, selezionare un tampone dal menu di selezione. Verranno visualizzati la formula empirica, il pKa, l’intervallo di pH del tampone, il peso formulare e l’elenco dei prodotti. Inserire il volume finale e la concentrazione desiderati, quindi fare clic su “Calcola massa”. Verrà calcolata la massa esatta del tampone in grammi e verrà fornita automaticamente una ricetta dettagliata per facilitare la preparazione del tampone.
Fare clic sull’elenco dei risultati dei prodotti per informazioni dettagliate sui nostri tamponi disponibili e per effettuare un ordine.
CAS #:
Empirical Formula:
pKa:
Buffer pH Range:
Formula Weight (g/mol):
Formula weight
g/mol
Desired final volume
Desired concentration
  Mass=   g
Error with Formula Weight
Please check Desired Final Volume
Please check Desired Concentration
Please make a selection
Results based on your selection:
Your stock solution of is calculated to be based on the formula weight of g/mol.
To make a solution, add g of to deionized water.
Adjust the final volume of the solution to with deionized water.
Adjust the pH as needed
Calcoli relativi al tampone: formule ed equazioni
  • Equazione della soluzione molare: molarità desiderata × peso formulare × volume finale della soluzione (L) = grammi necessari
  • Percentuale in peso (p/v): (% di tampone desiderata / 100) × volume finale del tampone (mL) = g di materiale di partenza necessari
  • Equazione di Henderson-Hasselbach: pH = pKa + log [A-]/[HA]
L’equazione di Henderson-Hasselbach consente di determinare il pH di una soluzione tampone quando il pKa è noto.1 Una soluzione tampone è costituita da un acido e da un sale della base coniugata di tale acido. Se il pH e il pKa sono noti, è possibile calcolare la quantità di sale (A-) e di acido (HA). Quando la quantità di sale è uguale a quella dell’acido, il pH è pari al pKa e si ottiene la massima capacità tampone. 
Riferimento
1.
Henderson LJ. 1908. CONCERNING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRENGTH OF ACIDS AND THEIR CAPACITY TO PRESERVE NEUTRALITY. American Journal of Physiology-Legacy Content. 21(2):173-179. https://doi.org/10.1152/ajplegacy.1908.21.2.173