PŘÍPRAVA MÉDIÍ NA VYŽÁDÁNÍ
Vítejte v budoucnosti přípravy médií se systémem ReadyStream®. Toto inovativní řešení mění tradiční přípravu médií na zjednodušený a efektivní proces, který šetří čas, snižuje rizika kontaminace a optimalizuje pracovní postupy v laboratoři.
Systém ReadyStream® zjednodušuje přípravu kultivačních médií tím, že umožňuje uživatelům připravit a dávkovat sterilní, předehřátá média na vyžádání pouhým stisknutím tlačítka. Pryč jsou doby pracných, několikastupňových postupů zahrnujících čištění, autoklávování a ruční manipulaci s dehydratovanými médii. Místo toho náš systém umožňuje připravit až 100 litrů médií za méně než 20 minut, čímž zajišťuje, že vaše laboratoř může pracovat s maximální efektivitou.
- Žádná manipulace s dehydrovanými médii
- Žádné autoklávování
- Žádná kuchyňka na média není potřeba
- Žádné lahve, žádné mytí
- Malá plocha
- Menší variabilita kvality médií
- Média snadno ohřátá k použití
- Až 100 l kultivačních médií připravených k použití a nic, co byste nemohli přenášet
Systém ReadyStream® nově představuje přípravu a dávkování médií, jehož základním principem je, že systém ReadyStream® ředí koncentrovaná média sterilní vodou. To má obrovské výhody.
Podívejte se na video představující systém ReadyStream®, který nabízí inovativní metodu přípravy mikrobiologických kultivačních médií. Zjednodušením manipulace s médii systém ReadyStream® zlepšuje laboratorní pracovní postupy a zefektivňuje přípravu a dávkování kultivačních médií.
Hlavní výhody systému ReadyStream®
10x mediální koncentrát v pohotovosti
Systém ReadyStream® nabízí koncentrovaná média na vyžádání, která se ředí sterilní vodou na správnou koncentraci a dávkují se do sáčku na vzorky.
Třílitrový sáček ReadyStream® umožňuje dávkovat až 30 litrů kultivačních médií a desetilitrový sáček až 100 litrů. Koncentrovaná média 10x lze udržovat až 5 dní.
Není třeba autoklávovat média
Pro vytvoření koncentrátu je voda před vstupem do sáčku s médii ReadyStream® obsahujícího ozářená a ISO vyhovující dehydratovaná kultivační média GranuCult® sterilizována pomocí filtrační sady ReadyStream®. Po tomto kroku, který trvá 20 minut, vám koncentrát umožní připravit až 100 litrů média na vyžádání.
Okamžitě předehřátá kultivační média
Kdykoli potřebujete, systém ReadyStream® dávkuje předehřáté kultivační médium o přednastavené teplotě 30 až 42 °C a objemu 90 až 9999 ml.
Připojte systém ReadyStream® k jakémukoli ředicímu zařízení prostřednictvím přechodové láhve sloužící jako zásobník média. To umožňuje více nastavení pro větší flexibilitu, např. přepravu lahve v rámci laboratoře a připojení k více ředicím přístrojům. Také může usnadnit přidávání doplňků.
Sledujte webinář o systému ReadyStream®
Podívejte se na náš webinář na vyžádání o systému ReadyStream®, který představuje živou ukázku systému a jeho používání. Podívejte se také, jak naši odborníci odpovídají na některé z otázek položených v rámci relace. Stále se však můžete podělit o své dotazy, stačí se zaregistrovat na naší platformě, abyste získali přístup k webináři a jednoduše odeslat své otázky.
Související produkty
Response not successful: Received status code 500
Objevte systém ReadyStream® pro snadnou přípravu médií. Zjednodušte si pracovní postup díky sterilním médiím na vyžádání - není třeba autoklávování ani těžké zvedání.
Srovnávací studie časové, energetické a vodní náročnosti, kterou provedla nezávislá laboratoř pro kontrolu kvality potravin.
Sada filtrů ReadyStream® je sterilizační filtr pro deionizovanou vodu, který se používá společně s vaky na média ReadyStream® v systému ReadyStream® .
Bezproblémové propojení systémů ReadyStream® a Milli-Q® může podpořit vaši laboratoř při integraci pracovních postupů přípravy a maximalizaci prostoru.
Dávkování médií a plnění sáčků se vzorky v systému ReadyStream®
Pro předběžné neselektivní obohacení bakterií, zejména patogenních enterobakterií, jako jsou salmonely a kronobakterie, z potravin a krmiv, vody a dalších materiálů.
Pro předběžné neselektivní obohacování bakterií, zejména Salmonella, z potravin a jiných materiálů.
Samostatně vygenerované matice testovacích dat lze začlenit do standardního pracovního postupu testování nebo je vytisknout a přiložit k testovanému výrobku.