Merck
116807
3-Phenylbutyric acid
98%
Synonyma:
(±)-3-Phenylbutyric acid, (±)-β-Methylhydrocinnamic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH(C6H5)CH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-987-4
Beilstein/REAXYS Number:
2044322
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
170-172 °C/20 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
density
1.515 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, phenyl
SMILES string
CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
ZZEWMYILWXCRHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Phenylbutyric acid is a metabolite of the oxidation of sec-octylbenzene.
Application
3-Phenylbutyric acid is used to isolate Rhodococcus rhodochrous PB1 from compost soil.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)