Merck
16772
Cyanogen bromide
≥98.5% (RT)
Synonyma:
Bromine cyanide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrCN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
105.92
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-051-2
Beilstein/REAXYS Number:
1697296
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98.5% (RT)
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.65 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
100 mmHg ( 22.6 °C)
assay
≥98.5% (RT)
form
crystals
bp
61-62 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
InChI key
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Cyanogen bromide is widely used in protein immobilization and cleavage.
  • Under von Braun reaction conditions, CNBr reacts with tertiary amines to yield respective organocyanamides.
  • It can also be used to synthesize organic intermediates like cyanuric bromide, derivatives of urea, guanidine, creatine, aryl nitriles, and a variety of heterocyclic compounds.
Other Notes
Reagent for the selective cleavage of peptide bonds (e.g. methionine)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanogen bromide
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
>149.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
> 65 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)