Merck
241997
1-Pentene
98%
Synonyma:
α-n-Amylene, 1-Methyl-3-butene, 4-Methyl-1-butene, Propylethylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH2CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
70.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-694-5
Beilstein/REAXYS Number:
1731629
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10.27 psi ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
522 °F
expl. lim.
8.7 %
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
29.9-30.1 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: insoluble(lit.)
density
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
General description
The bacterial mutagenecity of 1-pentene was studied.
Application
1-Pentene was used to develop a rhodium/xantphos homogeneous catalyst system for direct chemo- and regioselective mono-N-alkylation of primary amides with 1-alkenes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentene
Výstražné slovo
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
-59.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-51 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cílové orgány
Central nervous system
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-67-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)