Merck
294209
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
98%
Synonyma:
Nonafluoro-1-butanesulfonic acid potassium salt, Potassium nonaflate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CF3(CF2)3SO3K
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
338.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-616-3
Beilstein/REAXYS Number:
5200982
MDL number:
eCl@ss:
38100301
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
functional group
fluoro, sulfonic acid
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
29420-49-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)