Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
1.0 M in THF
bp
67 °C
density
0.954 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)N(c1cccc([Mg]Cl)c1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.ClH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h7-8,10-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WTHNLZGMHQKYRT-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
10.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-12 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-99-9 + 174484-84-5
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?